Merck
710466
Sigma-Aldrich
Bis(2-Methoxyphenyl)phosphin
97%
Synonym(e):
Di-o-anisylphosphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
InChIKey
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Allylation of phenols
  • Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
  • Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
  • CO-ethylene copolymerization reactions
  • Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)