Merck
710091
Sigma-Aldrich
2-(3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Synonym(e):
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
InChIKey
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)