Merck
707341
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-Fluorpyridin
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 58.10
CHF 58.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 58.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 58.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F
Flammpunkt (°C)
90.6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)