Merck
706523
Sigma-Aldrich
Chlor-tris-(trimethylsilyl)-silan -Lösung
50 wt. % in toluene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H27ClSi4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in toluene
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChIKey
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)