Wichtige Dokumente
705357
3,7-Dimethylxanthin-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurin-d6 (dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purin-2,6-dion-d6 (dimethyl-d6), Theobromin-d6 (dimethyl-d6)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
345 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
InChIKey
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?