Merck
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-Boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
107-112 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
InChIKey
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable