Merck
704482
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Aminopyridin-4-Carboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccnc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected