412260
Benzhydroxamsäure
99%
Synonym(e):
N-Hydroxybenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ONC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
InChIKey
VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable