70340
Naphthensäure
technical
Synonym(e):
Acidol (petroleum by-product), Sunaptic B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Form
liquid
Säurezahl
~215
Dichte
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
WVRFSLWCFASCIS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter