Merck
70240
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz
technical, ~85% (T)
Synonym(e):
Natrium-1,5-naphthalindisulfonat dibasisch
Größe auswählen
1 KG
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 135.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.26
Beilstein:
3642373
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
~85% (T)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)