Wichtige Dokumente
186341
1-Naphthalinsulfonsäure
>50%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Konzentration
>50%
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: freely soluble
SMILES String
OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
InChIKey
PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?