Merck
702145
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorpyridin-3-Carboxamid
97%
Synonym(e):
2,6-Dichlornicotinamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C
Funktionelle Gruppe
amide
chloro
SMILES String
NC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H,(H2,9,11)
InChIKey
TZQZNPXAAMVOKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)