Merck
701769
Sigma-Aldrich
Di-μ-chloro-dichloro-bis-[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzol]-diruthenium
95%
Synonym(e):
Dichlor(mesitylen)ruthenium(II)-Dimer, Ruthenium(II)-chlorid-Mesitylen Dimer
Größe auswählen
100 MG
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 121.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24Cl4Ru2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.34
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChIKey
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for asymmetric hydrogenation, transfer hydrogenation, Diels-Alder reaction
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.