Merck
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
Synonym(e):
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-dimethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
InChIKey
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)