Wichtige Dokumente
914037
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Synonym(e):
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Form
powder
Farbe
white
SMILES String
[Si](c4ccc(cc4)Br)(c3ccc(cc3)Br)(c2ccc(cc2)Br)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
InChIKey
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)