Merck
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Phenylpyrimidin
97%
Synonym(e):
4-Phenylpyrimidin-2-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChIKey
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)