Merck
699535
Sigma-Aldrich
6,6′-[(3,3′-Di-tert-butyl-5,5′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(oxy)]bis(dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin)
97%
Synonym(e):
BiPhePhos
Größe auswählen
100 MG
CHF 135.00
500 MG
CHF 614.00
CHF 135.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 135.00
500 MG
CHF 614.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H44O8P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.78
Beilstein:
5900253
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
EG-Index-Nummer:
700-178-6
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(c(OP2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c(c1)C(C)(C)C)-c5cc(OC)cc(c5OP6Oc7ccccc7-c8ccccc8O6)C(C)(C)C
InChI
1S/C46H44O8P2/c1-45(2,3)37-27-29(47-7)25-35(43(37)53-55-49-39-21-13-9-17-31(39)32-18-10-14-22-40(32)50-55)36-26-30(48-8)28-38(46(4,5)6)44(36)54-56-51-41-23-15-11-19-33(41)34-20-12-16-24-42(34)52-56/h9-28H,1-8H3
InChIKey
WUFGFUAXCBPGOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)