Merck
699497
Sigma-Aldrich
6-Chlor-7-iod-7-Deazapurin
95%
Synonym(e):
4-Chlor-5-iod-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
Größe auswählen
1 G
CHF 48.40
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 48.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClIN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
179-183 °C (D)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
InChIKey
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)