Merck
699438
Sigma-Aldrich
3-(Morpholin-4-carbonyl)-phenylboronsäure-pinakolester
97%
Synonym(e):
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoyl]-morpholin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24BNO4
Molekulargewicht:
317.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-84 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChIKey
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)