Merck
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 167.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1750 BFP
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
ID × AD
3.26 mm × 7.75 mm
Volumen
500 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)