Yes, the standard is provided in a sealed NMR tube to prevent H2O/D2O exchange with the atmosphere.
Wichtige Dokumente
698822
Phosphorsäure -Lösung
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Assay
83.5-86.5% (gravimetric)
Form
solution
Konzentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Dichte
1.481 g/cm3
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is this in a sealed NMR tube to prevent and H2O/D2O exchange with the atmosphere?