Merck
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-Piperidin-3-Carboxylat
95%
Synonym(e):
(S)-(+)-N-Boc-nipecotinsäure-ethylester, (S)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-piperidin-3-carbonsäure-ethylester, (S)-1-(tert.-Butyl)-3-ethyl-1,3-piperidindicarboxylat, Ethyl-(3S)-1-tert.-butoxycarbonyl-3-piperidincarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChIKey
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C