Merck
R251437
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-(PYRIDIN-4-YL)PYRYLIUM 4-(2,6-DI-TERT-BUTYLPYRYLIUM-4-YL)PYRIDINIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C36H49B3F12N2O2
Molekulargewicht:
802.218
MDL-Nummer: