Merck
695998
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
Hexamine-13C6, 15N4, Methenamine-13C6, 15N4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H1215N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (subl) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)