Merck
695939
Sigma-Aldrich
trans-N-(2-Pyridylmethylen)anilin
97%
Synonym(e):
(E)-N-((Pyridin-2-yl)-methylen)-aminobenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
97-101/0.1 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13-12/h1-10H/b14-10+
InChIKey
CSGRSRYPHUABSU-GXDHUFHOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves