Merck
694363
Sigma-Aldrich
1-(Trifluormethyl)-cyclopropan-1-carbonsäure-methylester
95%
Synonym(e):
Methyl-1-(trifluormethyl)cyclopropan-1-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.373
Dichte
1.241 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChIKey
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
90.0 °F
Flammpunkt (°C)
32.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)