Merck
694207
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38ClN2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
212-220 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(P2Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H38ClN2P/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)28-15-16-29(30(28)27)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20H,15-16H2,1-8H3
InChIKey
GOXQIZBBMCFUBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)