Merck
693545
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-Dihydroimidazoliumtetrafluorborat
95%
Synonym(e):
4,5-Dihydro-1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium-tetrafluoroborat(1-), 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium-tetrafluoroborat, 4,5-Dihydro-1,3-dimesitylimidazolium-tetrafluoroborat, SIMes-HBF4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
290-296 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.BF4/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
InChIKey
VNRDQIOMNLIVQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)