Merck
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
Synonym(e):
(S)-(−)-2,2′-Bis-(diphenylphospino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl, [(1S)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-[1,1′-binaphthalin]-2,2′-diyl]-bis-[diphenylphosphin]
Größe auswählen
50 MG
CHF 94.20
100 MG
CHF 175.00
CHF 94.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 94.20
100 MG
CHF 175.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H40P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 94.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
InChIKey
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 2681057
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago