Merck
692778
Sigma-Aldrich
(R,R)-DACH-Naphthyl-Trost-Ligand
95%
Synonym(e):
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan-N,N′-bis-(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Größe auswählen
250 MG
CHF 121.00
1 G
CHF 465.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 121.00
1 G
CHF 465.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H44N2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +69.0°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
224-231 °C
Funktionelle Gruppe
amide
phosphine
SMILES String
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2c(ccc3ccccc23)P(c4ccccc4)c5ccccc5)c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C52H44N2O2P2/c55-51(49-43-29-15-13-19-37(43)33-35-47(49)57(39-21-5-1-6-22-39)40-23-7-2-8-24-40)53-45-31-17-18-32-46(45)54-52(56)50-44-30-16-14-20-38(44)34-36-48(50)58(41-25-9-3-10-26-41)42-27-11-4-12-28-42/h1-16,19-30,33-36,45-46H,17-18,31-32H2,(H,53,55)(H,54,56)/t45-,46-/m1/s1
InChIKey
VXFKMKXTPXVEMU-AWSIMMLFSA-N
Anwendung
Asymmetric allylic alkylation ligand.[1][2][3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Artikel
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.