Merck
691968
Sigma-Aldrich
Tris-(2-chlorethyl)-phosphit
85%
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2CH2O)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChIKey
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
374.9 °F
Flammpunkt (°C)
190.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)