Merck
691720
Sigma-Aldrich
4-Chlorisatosäureanhydrid
97%
Synonym(e):
7-Chlor-2H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dion, 7-Chlorisatosäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
255-259 °C
SMILES String
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)13-7(5)11/h1-3H,(H,10,12)
InChIKey
QRUPDIJQZCABTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable