Merck
690899
Sigma-Aldrich
α-Chlorphenylessigsäure
97.0%
Synonym(e):
Phenylchloressigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (T)
97.0%
Form
lumps
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
InChIKey
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)