Merck
68822
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)-cyclopropancarbonsäure
≥95.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.34
Beilstein:
9348574
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-17(22)19(9-10-19)20-18(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,23)(H,21,22)
InChIKey
OPPOISJKHBLNPD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)