Merck
687375
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)-acetamid
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Methacetin-methoxy-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChIKey
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)