Merck
687332
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-Prolin
97%
Größe auswählen
500 MG
CHF 190.00
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -65.0±5°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H16FNO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-6(11)4-7(12)8(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
YGWZXQOYEBWUTH-RQJHMYQMSA-N
Anwendung
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline can be used in the preparation of benzophenone based ligand, which is further used to synthesize Ni(II) Schiff base complex.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, Ni (II) Schiff base complexation and structural analysis of fluorinated analogs of the ligand (S)-2-[N-(N′-benzylprolyl) amino] benzophenone (BPB)
Tatum NJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 173, 77-83 (2015)