Merck
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-Prolin-Methylester
97%
Synonym(e):
(2S,4S)-1-tert.-Butyl-2-methyl-4-fluorpyrrolidin-1,2-dicarboxylat, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluorpyrrolidin-2-carboxylat
Größe auswählen
500 MG
CHF 128.00
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 128.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)