Merck
687162
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenol
97%
Synonym(e):
Antiarol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C
SMILES String
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)