Merck
687081
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionsäure
96%
Synonym(e):
S-Acetyl-3-mercaptopropionsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 335.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
SMILES String
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Protected 3-mercaptopropionic acid potentially used as enzyme inhibitor.[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)