Merck
686778
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyridin-2-Carbonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1cnc(C#N)c(C)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6/h3,5H,1-2H3
InChIKey
MYBGPKXHLYUSQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)