68571
Aminomethyl ChemMatrix® Harz
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ChemMatrix®
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Partikelgröße
100-200 mesh
Kapazität
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.