Merck
685690
Sigma-Aldrich
Poly-[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-alt-(2,5-dimethyl-1,4-phenylen)]
Synonym(e):
PF-DMB
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
Fluoreszenz
λex 330 nm; λem 379 nm in chloroform
Leistungsmerkmale und Vorteile
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)