Merck
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
2,2-Dimethylpropylboronsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 195.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H13BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)