Merck
683469
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-2-propanol-1,3-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
82-83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-26 °C (lit.)
Dichte
0.79 g/mL (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)