Wichtige Dokumente
8.22264
Supelco
tert-Butanol
EMPLURA®
Synonym(e):
tert-Butanol, tert-Butylalkohol, 2-Methyl-2-propanol, Trimethylcarbinol
Größe auswählen
1 L
CHF 72.40
25 L
CHF 817.00
CHF 72.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 72.40
25 L
CHF 817.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-889-7
NACRES:
NB.21
bp:
81-83 °C/1013 hPa
CHF 72.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
40.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
490 °C
Expl.-Gr.
2.3-8.0 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.1% Water
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C
Übergangstemp.
flash point 14 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu hochreinen Qualitäten. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien und für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten angemessene Spezifikationen mit den wichtigsten Parametern.
Anwendung
  • Elucidating and Tuning Catalytic Sites on Zirconium- and Aluminum-Containing Nodes: Untersucht die Anwendung von tert-Butanol bei der Feinabstimmung katalytischer Stellen in metallorganischen Gerüsten, was für Weiterentwicklungen in der Materialwissenschaft und Katalyse von wesentlicher Bedeutung ist (Yang & Gates, 2021).
  • Photocatalytic mechanism and performance of a novel wool flake-BiFeO3nanosheet-TiO2 core-shell-structured composite photocatalyst: In dieser Arbeit wird beschrieben, wie tert-Butanol als Lösungsmittel bei der Synthese komplexer Photokatalysatoren wirkt und deren Effizienz bei Anwendungen zur Umweltsanierung steigert (Chen et al., 2021).
  • Effect of cross-linked enzyme aggregate strategy on characterization of sn-1,3 extracellular lipase: Hier wird die Rolle von tert-Butanol in Enzymimmobilisierungstechniken zur Verbesserung der Stabilität und Aktivität von Lipasen, die für biotechnologische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind, demonstriert (Zhu et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Schmelzpunkt: 24,0 - 26,0 °C
Wasser: ≤ 0,10 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf