Merck
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Fluorphenol
96%
Synonym(e):
5-Fluor-2-hydroxyanilin
Größe auswählen
1 G
CHF 62.60
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 62.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChIKey
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)