Merck
682713
Sigma-Aldrich
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan-4R,5R-dicarbonsäure
1.0 M in THF
Synonym(e):
3-Nitrophenylboronsäure-L-weinsäureester, L-TarB-NO2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BNO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +9.0°, neat
Konzentration
1.0 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.4508
Dichte
1.0525 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
Anwendung
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.0 °F
Flammpunkt (°C)
-17.78 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)