Merck
682543
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Fluoranisol
99%
Synonym(e):
1-Brom-4-fluor-2-methoxybenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.02
Beilstein:
3240536
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
Dichte
1.5983 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChIKey
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C