Merck
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-Amino)azetidin
Synonym(e):
3-(Boc-amino)-azetidin, tert.-Butyl-3-azetidinylcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-72 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable