Merck
682403
Sigma-Aldrich
Acetessigsäure-1,2-13C2-ethylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Mol-Gew.
132.12 (atom % calculation)
bp
181 °C
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)